Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Becher
Zur Verwendung mit Bransonic Ultraschallbädern
Marke:  Branson Ultrasonics™ 000-410-055
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10041654
  • 78.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Geeignet für alle Modelle
  • Erhältlich in Glas, Edelstahl oder Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Becher
20.28 oz.
Edelstahl
600 mL
Ultraschall-Tischreinigungsbad
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Zubehör für Ultraschallreinigungsbad, Becher > Stainless steel; 600mL