Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen Tisch-Reinigungsgerät aus, das eine fortschrittliche Optik, eine beständige Konstruktion und zuverlässige digitale Bedienelemente mit Leistungsverfolgungsfunktionen bietet.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-339R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13473619
  • 1770.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LCD-Anzeige
90 min
230/240 V
5,7 l
Reinigung
CPX3800-E.
5,4 kg
Kunststoff
40 kHz
1,5 gal.
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in.)
Tankdeckel und Abfluss
12 lb.
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie > CPX3800-E; 230/240 V; Kapazität:5,7 l; 39,7 L x 31,7 B x 37,7 cm H