Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie
Statten Sie Ihr Labor mit einem klassischen Tisch-Reinigungsgerät aus, das eine fortschrittliche Optik, eine beständige Konstruktion und zuverlässige digitale Bedienelemente mit Leistungsverfolgungsfunktionen bietet.
Marke:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-539R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13403629
  • 2175.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
LCD
90 min
230/240 V
9.5 L
Reinigung
CPX5800-E
6.4 kg
Kunststoff
40 kHz
2,5 gal.
29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.)
Tankdeckel und Abfluss
14 lb.
2 Jahre
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, CPX Serie > CPX5800-E; 230/240V; Capacity: 9.5L; 39.7L x 40.1W x 37.8cm H