Learn More
BRAND™ X125 PCR-Röhrchen, 8er-Streifen, PP, weiß, separater Deckelstreifen
Speziell für die Optimierung von Ergebnissen bei der Durchführung quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR) entwickelt
Marke:  BRAND™ 781325
131.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10165964
  • 139.00 CHF / 125 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Weiße PCR-Streifen und -Platten bieten deutlich bessere Ergebnisse bei der Analyse von Fluoreszenzsignalen und folglich bei der Quantifizierung replizierter DNA
  • DNase-, DNA- und RNase-frei
  • Glatte Oberflächen zur Optimierung der Auswahl des Fluoreszenzsignals
  • Geeignet für die Verwendung in üblichen Thermocyclern
  • Extradünne Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
  • Hergestellt unter den modernsten Reinraumbedingungen
  • Einheitlich gefärbt mit Titandioxid (TiO2)
  • Verwendung mit durchsichtigen flachen Kappen (14-380 -824)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase- und DNA-frei
Weiß
125er-Packung
Polypropylen
Streifen
Durchsichtig
0.2 ml
Gängige Thermocycler für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten für Echtzeit-PCR-Anwendungen
Flach
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ X125 PCR-Röhrchen, 8er-Streifen, PP, weiß, separater Deckelstreifen > PCR-Streifenröhrchen; 8 x 0.2 ml; weiß