Learn More
VACUUBRAND™ Pirani Feinvakuum-Messgeräte
GREENER_CHOICE
Ersetzen empfindliche McLeod-Messgeräte und Messuhren. Vacuubrand™ Pirani Feinvakuummessgeräte kombinieren eine digitale Anzeige für Präzision mit einer analogen Anzeige für Trends.
Marke:  VACUUBRAND™ 20683190
Artikelnummer. 10774616
  • 1280.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
Digitale Anzeige der Präzision und analoge Anzeige des Trends.
  • Maßeinheiten vom Anwender auswählbar: Torr, mbar oder Hektopascal (hPa)
  • Alle Modelle kalibrierbar entsprechend ISO 9000/GLP
  • Messung nach dem Pirani-Prinzip (Wärmeleitfähigkeit) auf 10-3 Torr/mbar/hPa, geeignet für (öldichte) Drehschieberpumpen für Gefriertrocknung und Molekulardestillation
  • Kann in eine standardmäßige Steckdose 115 V gesteckt werden
Bestellinformation
DCP3000-Geräte können mit zusätzlichen Messköpfen ausgestattet werden, um mehrere Anwendungen zu überwachen oder die Genauigkeit bei der Messung des Atmosphärendrucks auf einen Bereich von 10-3 zu verbessern. Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific™-Ansprechpartner.
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5,4 x 4,8 x 4,5 in. (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
4.5 Zoll
Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung
13,8 cm
12,4 cm
Pirani Feinvakuummeter
Vakuumbereichsmessung
11,5 cm
5,4 in.
4,8 in.
LCD
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Pirani Feinvakuum-Messgeräte > DCP3000/VSP3000; Pirani Feinvakuummeter