Learn More
VACUUBRAND™ 699923 Umbausatz CVC 3000 freistehend
Fernsteuerung der Pumpe mit der CVC3000-Steuerung
Marke: VACUUBRAND™ 20699923
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ermöglicht die Fernmontage des Controllers vom PC3001 VARIO pro (alle Modelle). Mit Füßen und Ständer.
Spezifikation
Fernsteuerung der Pumpe mit der CVC3000-Steuerung | |
Fuß und Ständer | |
Verlängerungskit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ 699923 Umbausatz CVC 3000 freistehend > CVC3000 Pfostenverlängerungs-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur