Learn More
VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumpsystem
Selbststeuernder Vakuumregler für komplexe Verdunstungen. Das VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumpensystem findet und folgt Siedekurven automatisch und regelt den eigenen Betrieb für eine schnelle, problemlose Verdunstung ohne manuelles Eingreifen.
6630.00 CHF - 9785.88 CHF
Spezifikation
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 104°F |
---|---|
Frequenz | 50/60 Hz |
Includes: Pump- und Lösungsmittelrückgewinnungssystem Modell MD1C
Produktcode | Marke | Flussrate | Pumpentyp | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Pumpentyp | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10583615
|
VACUUBRAND™
20696700 |
34 l/min | Vario Pro Vakuumsystem | 230 V | CEE |
6630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10628990
|
VACUUBRAND™
20696710 |
34 l/min | Vacuum System | 100/120 and 200/230 V 50/60 Hz | CEE | ||||
Beschreibung
- Spart Zeit, erfordert keine Programmierung und nur minimale Überwachung.
- Beendet die Verdampfung oder Aufkonzentrierung bis zu 30 % schneller als mit herkömmlicher elektronischer Regelung.
- Fast alle Dämpfe werden an der Pumpe eingefangen.
- Verfügt über eine Computerverbindung zur Prozessvalidierung.
- Sehr geringer Energieverbrauch.
- One-Touch-Start
- Sehr geringe Stellfläche
- Integrierte MD1C ölfreie Membranpumpe mit korrosionsbeständigem Strömungsweg aus PTFE
- Der Gasballast entfernt Kondensat kontinuierlich aus dem System
- Leiser Betrieb
- Geringe Wartung
- Standardmodelle verfügen über einen Auslasskondensator, Bei TE-Modellen wurde der Kondensator durch eine Trockeneisfalle ersetzt
- Das CVC3000 Erweiterungskit ermöglicht die ferngesteuerte Montage der Steuerung über den PC3001 VARIO Pro (Alle Modelle)
Spezifikation
104°F | |
50/60 Hz |