Learn More
VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumpsystem
Selbststeuernder Vakuumregler für komplexe Verdunstungen. Das VACUUBRAND™ PC3001 VARIO™ Pro Pumpensystem findet und folgt Siedekurven automatisch und regelt den eigenen Betrieb für eine schnelle, problemlose Verdunstung ohne manuelles Eingreifen.
Marke: VACUUBRAND™ 20696710
Includes: Pump- und Lösungsmittelrückgewinnungssystem Modell MD1C
Beschreibung
- Spart Zeit, erfordert keine Programmierung und nur minimale Überwachung.
- Beendet die Verdampfung oder Aufkonzentrierung bis zu 30 % schneller als mit herkömmlicher elektronischer Regelung.
- Fast alle Dämpfe werden an der Pumpe eingefangen.
- Verfügt über eine Computerverbindung zur Prozessvalidierung.
- Sehr geringer Energieverbrauch.
- One-Touch-Start
- Sehr geringe Stellfläche
- Integrierte MD1C ölfreie Membranpumpe mit korrosionsbeständigem Strömungsweg aus PTFE
- Der Gasballast entfernt Kondensat kontinuierlich aus dem System
- Leiser Betrieb
- Geringe Wartung
- Standardmodelle verfügen über einen Auslasskondensator, Bei TE-Modellen wurde der Kondensator durch eine Trockeneisfalle ersetzt
- Das CVC3000 Erweiterungskit ermöglicht die ferngesteuerte Montage der Steuerung über den PC3001 VARIO Pro (Alle Modelle)
Spezifikation
Model MD1C pump and solvent recovery system | |
NRTL | |
PTFE | |
CEE | |
0.16 | |
8.2 kg | |
40 °C | |
34 l/min | |
19.4 in. | |
11.81 in. | |
13.42 in. | |
IP 20 | |
1,1 bar |
200 to 3000 | |
100/120 and 200/230 V 50/60 Hz | |
42 dB (A) | |
-10 bis 60 °C | |
18 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
49.3 cm | |
30 cm | |
Vakuumsystem | |
Self-regulating vacuum control for complex evaporations | |
100/120 und 200/230 V |