Learn More
VACUUBRAND™ MEMBRANPUMPE ME2 35L/MIN :C/US230V/50-60Hz,CEENetzkabel
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen. Pumpen der ME-Serie verfügen über ein ultimatives Vakuum von52 Torr.
Marke: VACUUBRAND™ 20730000
900.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen. Pumpen der ME-Serie verfügen über ein ultimatives Vakuum von52 Torr.
Verwendet Membranvakuumtechnologie für einen vollkommen trockenen Betrieb. Es muss kein Öl gewechselt oder überwacht werden.
- Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- Das einzigartige Design macht eine mühsame und langwierige Neukalibrierung der Hublänge überflüssig.
- Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung.
- Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum
Spezifikation
52 Torr | |
1,8 A | |
230 V, 50/60 Hz | |
Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, PBT-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe | |
45 dB (A) | |
-10 bis 60 °C | |
10.2 kg | |
40 °C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
24.3 cm | |
21 cm | |
IP 40 | |
230 V |
0.24 hp | |
CE, NRTL | |
24.3 x 21 x 19.8 cm (9.5 x 8.3 x 7.7 in.) | |
ME 2 NT | |
CEE | |
22.4 lbs. | |
104 °F | |
10 °C | |
7.7 Zoll | |
9.5 Zoll | |
8,3 in. | |
Vakuumpumpe | |
Für eine Vielzahl von nicht-korrosiven und nicht-verdampfenden Anwendungen |