Learn More
VACUUBRAND™ Servicekits für Chemiepumpen und -systeme der NT-Serie
Service-Kits für Chemie-Designpumpen der VACUUBRAND NT Serie.
Marke:  VACUUBRAND™
176.70 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15960877
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Sets enthalten geeignete Membranen, Ventile und Dichtungsringe (ggf.)
  • Schraubenschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MZ2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO
Wartungskit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Servicekits für Chemiepumpen und -systeme der NT-Serie > Für MZ2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO