Learn More
BRAND™ Seripettor™ Flaschenaufsatz-Dispenser
Geeignet für Basen, Puffer, wässrige Lösungen organischer und anorganischer Substanzen, verdünnte nicht oxidierende Säuren und viele polare Lösungsmittel. Das platzsparende, flache Design bietet Stabilität für einfache Einhandbedienung und passt in die meisten gängigen Reagenzienflaschen mit den mitgelieferten Adaptern.
Marke: BRAND™ 4720120
145.93 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Zwei Dosiereinheiten, Ablassschlauch, Füllschlauch, zwei Gewindeadapter aus Polypropylen (45/33 und 45/38) und Bedienungsanleitung
Beschreibung
Geeignet für den Gebrauch mit Basen wie Ammoniak und Natriumoxid, Puffern, wässrigen Lösungen von organischen und anorganischen Substanzen, verdünnten, nicht oxidierenden Säuren und viele polaren Lösungsmitteln.
- Flüssigkeitspfad besteht aus Materialien wie Polyethylen, Polypropylen und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Gummi)
- Genauigkeit von ≤±1.2 % und Reproduzierbarkeit von ≤0.2 %
- Durch den beiliegenden Adapter passend für die meisten Reagenzflaschen
- Platzsparendes, niedriges Design für Stabilität und einen einfachen Gebrauch mit einer Hand
- Mit einer einfachen, durchsichtigen Volumenanpassung für Genauigkeit und einer robusten, gestützten Dosierkanüle für einen sicheren Gebrauch
- Keine leicht zerbrechlichen Glasteile
- Durch eine Abstreifdichtung erneuerbare, austauschbare Zylinder-/Kolbenkassette
Dieser Spender ist nicht für den Gebrauch mit Szintillationsflüssigkeiten, nicht-polaren Lösungsmitteln wie Xylol und den meisten Xylol-Ersatzmitteln oder starken, oxidierenden oder konzentrierten Säuren geeignet. Für diese Flüssigkeiten sollte der entsprechende Dispensette™ Flaschenaufsatzspender gewählt werden.
Bestellinformation
Die Einheiten lassen sich zur einfachen Reinigung und Wartung in wenigen Sekunden auseinandernehmen. Höhere Sicherheit dank der permanenten Verbindung der austauschbaren Kolben und Zylinder in einem Kassettenmodul. Bei Schäden an Kolben, Zylinder oder Versiegelung kann die Kassette in wenigen Sekunden werkzeugfrei ausgetauscht werden.
Spezifikation
≤± 1.2 % | |
Bis zu 2,2 g/cm3 | |
Dosierkanüle, Teleskop-Ansaugrohr, Ersatz-Dosiereinheit, Polypropylen-Adapter mit 45/33 mm- und 45/38 mm-Gewinde, Gebrauchsanleitung | |
500 mbar | |
59 bis 104 °F | |
1000mm2/s. |
Seripettor Flaschenaufsatzspender | |
0,2 bis 2 ml | |
0,04 mL | |
≤ 0.2 % | |
15°bis 40 °C | |
1 Jahr |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30