Learn More
BRAND™ Ventildichtung, PTFE, für Ansaug- und Aus-stoßventil (VE=5Stck.)
Dichtungsscheiben für BRAND-Dispensette III und Dispensette Organic.
Marke: BRAND™ 6696
11.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Passt nicht zu anderen Spendern
- Je fünf Füllscheiben und Ablauf-/SafetyPrime-Scheiben.
Spezifikation
Dichtung für Ablassschlauch | |
PTFE | |
Dispensette™ III, organische und digitale Bürette III | |
Fünf Füllventilringe und fünf Ablass-/SafetyPrime™ Dichtungen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%