Learn More
BRAND™ Ersatz-Dosierkanüle für Flaschenaufsatzdispenser
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 1 bis 10 ml eignen sich optimal für die Arbeit mit der Mikroliterpipette Transferpette™ S 10 ml. Kompatibel mit Eppendorf™ Systemen.
27.83 CHF - 47.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ablassschlauch |
---|---|
Enthält | Integriertes Ventil |
Spitzentyp | Standard |
Länge (angloamerikanisch) | 3,54 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10792931
|
BRAND™
707936 |
Gelb | 5, 10 ml Dispensette™ organischer Flaschenaufsatzdispenser | 90 mm | N/A | ||||||
10599012
|
BRAND™
707916 |
Rot | 5, 10 ml Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser | 90 mm |
47.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Das Sichtfenster ermöglicht eine einfache Überprüfung des Priming
- Beim Dispensieren schwingt der aufklappbare Schraubverschluss aus dem Weg.
- Das Auslassventil mit Sicherheitskugel schließt, wenn das Auslassventil nicht montiert ist.
- Mit oder ohne Rückführventil erhältlich
- 5 Dispensette™ III Flaschenaufsatzspender mit 10 ml Kapazität
- 5, Dispensette™ III Organic Flaschenaufsatzspender mit 10 ml Kapazität
- Dispensette™ Organic Flaschenaufsatzdispenser mit 25, 50 und 100 ml Kapazität
Spezifikation
Ablassschlauch | |
Integriertes Ventil | |
Standard | |
3,54 in. |