Learn More
BrandTech™ Polypropylen-Trichter
Mit Volumenmarkierungen
Marke: BrandTech™ 41394
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen
Spezifikation
75 mm | |
6 mm | |
110 mm | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
55 mm | |
125 °C | |
3 in. | |
Filtertrichter |
88 ml | |
PP (Polypropylen) | |
60° | |
Klar | |
Vielzahl von Laboranwendungen | |
257 °F | |
12 Pk. | |
108 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ Polypropylen-Trichter > Durchmesser: 75 mm; Länge: 110 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur