Learn More
BrandTech™ Probenbehälter aus PFA
VITLAB PFA Probenbehälter werden mit Schraubverschluss geliefert und eignen sich für die Spurenanalyse.
Marke: BrandTech™ 130397
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für Probennahme, -transport und -lagerung
- Autoklavierbar bei 121 C
Spezifikation
60 mL | |
PFA | |
60 mL |
Probenbehälter | |
Probennahme, -transport und -lagerung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ Probenbehälter aus PFA > 60 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur