Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Fasst 96-Well-PCR-Platten, Röhrchenstreifen und einzelne 0.2 ml-Röhrchen für eine einfache Handhabung. BrandTech™ PCR-Boxen/Gestelle sind zur besseren Erkennung der Proben alphanumerisch markiert und können ohne Deckel gestapelt werden. Die PCR-Box nimmt auch Lagergestelle auf und ist temperaturbeständig von -80 bis +121 °C.
Marke: BRAND™ 781362
50.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sichere Aufnahme von 96-Well Platten für die PCR, Röhrchenstreifen und einzelnen 0.2 ml-Röhrchen zur einfachen Handhabung.
- Alphanumerische Markierung zur Identifizierung der Proben und stapelbar (ohne Deckel).
- Gestell kann in der PCR-Box gelagert werden und widersteht Temperaturen von -80 bis +° 121C.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Box/Gestell | |
Polypropylen | |
98 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30