Learn More
BRAND™ inertGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Besonders geeignet für Zellkulturen, wenn keine Adhäsion erwünscht ist. Die Reduktion der Zelladhäsion und der Proteinadsorption minimiert die Enzym- und Zellaktivierung, um die Hemmung der Differenzierung von Vorläufern oder Stammzellen zu unterstützen und die Bildung von Sphäroiden zu fördern.
168.00 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung 5
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15624017
Unterlagen ansehen
BRAND™
781912
Weiß
168.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15634017
Unterlagen ansehen
BRAND™
781913
Schwarz
168.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Hydrogeltechnologie optimiert die Oberflächeneigenschaften, um Wechselwirkungen von Zellen oder Proteinen mit dem Polystyrolkunststoff zu unterdrücken.
  • Polystyrol-Ausführung
  • Steril
  • 96 Wells
  • Flacher oder runder Boden
  • Schwarz, Weiß oder Transparent
  • Mit Deckel
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Steril
Flacher Boden (F-Well)
5
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ inertGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten