Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-Well-Mikrotiterplatten
Unbehandelte sterile Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
153.00 CHF - 760.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS |
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Produktcode | Marke | Wellform | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellform | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10154183
|
BRAND™
781660 |
Runder Boden (U-Well) | Durchsichtig |
159.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10091963
|
BRAND™
781663 |
Abgerundet quadratisch | Durchsichtig |
159.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10469183
|
BRAND™
781662 |
Flacher Boden (F-Well) | Durchsichtig |
153.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10616953
|
BRAND™
781661 |
Konischer Boden (V-Well) | Durchsichtig |
159.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10479183
|
BRAND™
781668 |
Flacher Boden (F-Well) | Schwarz |
286.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10513054
|
BRAND™
781665 |
Flacher Boden (F-Well) | Weiß |
286.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10467863
|
BRAND™
781670 |
Flacher Boden (F-Well) | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
760.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10657333
|
BRAND™
781671 |
Flacher Boden (F-Well) | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
760.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- PS-Oberfläche
- Mittlere Bindung
- Sterilisiert durch Beta-Strahlung
- Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
- Transparenter Boden ist in F-Form erhältlich
- Mit Deckel
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Steril | |
Bakteriologische Assays, Screening und Lagerung |
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS | |
Mit Deckel | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
96 | |
Unbehandelt | |
50/Karton |