Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-Well-Mikrotiterplatten
Unbehandelte sterile Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
Marke: BRAND™ 781670
667.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PS-Oberfläche
- Mittlere Bindung
- Sterilisiert durch Beta-Strahlung
- Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
- Transparenter Boden ist in F-Form erhältlich
- Mit Deckel
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
8 x 12 | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
96 | |
Unbehandelt | |
Bakteriologische Assays, Screening und Lagerung |
ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS | |
Mit Deckel | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Polystyrol | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton |