Learn More
BRAND™ BRANDplates™pureGrade™ Mikrotiterplatten, 96-Well
Hergestellt aus Polystyrol mit unbehandelter Oberfläche. BRANDplates™ pureGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten sind nicht zytotoxisch und frei von Endotoxinen, DNase, DNA und RNase. Uunsterile Mikrotiterplatten mit mittlerem Bindungsvermögen eignen sich für homogene Assays, Screening und Lagerung mit grauer alphanumerischer Prägung auf weißen und schwarzen Festplatten für eine einfache Well-Identifikation.
Marke:  BRAND™ 781615
911.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15674007
  • 959.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Oberfläche aus Polystyrol
  • Mittelstark bindend, nicht-steril
  • Standardplatte für die meisten Anwendungen
  • Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
  • Streifenplatten erhältlich
  • Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
  • Transparente Böden in F-Form sind erhältlich
  • In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
  • Geeignet für homogene Assays, Screening und Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Standard
Mittleres Bindungsvermögen
UV-durchlässig
350 μl
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
Homogene Assays, Screenings und Lagerung
Ja
ANSI, SLAS
8 x 12
Schwarz
Polystyrol
96
pureGrade
Ja
50/Packung
Name des Produkts
BRAND™ BRANDplates™pureGrade™ Mikrotiterplatten, 96-Well >