Learn More
BRAND™ Weiße 96-Well Mikrotiterplatten für die Echtzeit-PCR (qPCR)
Speziell für die Optimierung von Ergebnissen bei der Durchführung quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR) entwickelt
335.92 CHF - 431.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DNA-, DNase- und RNase-frei |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Weiß |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11668439
|
BRAND™
781364 |
Ohne Versiegelungsfolie |
335.92 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11658439
|
BRAND™
781365 |
Mit Versiegelungsfolie |
431.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Weiße PCR-Streifen und -Platten liefern bei der Analyse von Fluoreszenzsignalen und somit bei der Quantifizierung replizierter DNA deutlich bessere Ergebnisse.
- DNase-, DNA- und RNase-frei
- Glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals
- Geeignet für die Verwendung in üblichen Thermocyclern
- Extradünne Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
- Unter den modernsten Reinraumbedingungen hergestellt
- Einheitlich gefärbt mit Titandioxid (TiO2)
- Weiß; niedriges Profil
Spezifikation
DNA-, DNase- und RNase-frei | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
PCR |
Standard | |
Weiß | |
96 | |
50/Packung |