Learn More
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten
GREENER_CHOICE
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Marke:  BRAND™ 4760151
814.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10703164
  • 1180.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Qualitätszertifikat, Teleskopfüllschlauch, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Bedienungsanleitung. Bei Modellen mit RS-232-Schnittstelle sind ein Anschlusskabel und eine Software-CD enthalten.
Beschreibung
Beschreibung
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Die BRAND Titrette bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Geeignet für die meisten Titriermittel mit Konzentrationen bis 1 mol/l und ideal für die allgemeine Chemie, die Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen, die umweltbezogene Feldforschung und mehr. Mit der Titrette können Sie routinemäßige Titrationen schnell, präzise und einfach durchführen.
  • Reibungslose Verwendung für außergewöhnlich präzise tropfenweise Titrationen
  • Verhindert das Risiko des Auslaufens bei Transfers
  • Eliminiert Fehler beim Ablesen des Meniskus
  • Wechselt automatisch zwischen Befüllen und Titrieren
  • Entspricht den Toleranzen für Klasse-A-Glasbüretten nach den ISO- und ASTM-Normen
  • Optionale RS-232-Schnittstelle zum direkten Datentransfer an einen PC
  • Für zahlreiche Anwendungen, wie etwa allgemeine Chemie, Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen und umweltbezogene Arbeiten im Labor oder vor Ort
Bestellinformation
Kalibrierungszertifikat muss separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,07 %
ASTM E287, DIN EN ISO 385
25 ml
Leistungserklärung, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Gebrauchsanleitung, Modelle mit RS-232-Schnittstelle beinhalten Anschlusskabel und Software-CD
Digitale Flaschenaufsatzbürette
Glas
Umweltfeldforschung, Lebensmittel- oder Getränkeanalyse, allgemeine Chemie, industrielle Titrationen, Anwendungen zur Abwasserbehandlung
0,025 %
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten > 25 ml Fassungsvermögen