Learn More
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten
GREENER_CHOICE
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Marke:  BRAND™ 4760161
897.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10703354
  • 1180.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Qualitätszertifikat, Teleskopfüllschlauch, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Bedienungsanleitung. Bei Modellen mit RS-232-Schnittstelle sind ein Anschlusskabel und eine Software-CD enthalten.
Beschreibung
Beschreibung
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Die BRAND Titrette bieten Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Geeignet für die meisten Titriermittel mit Konzentrationen bis 1 mol/l und ideal für die allgemeine Chemie, die Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen, die umweltbezogene Feldforschung und mehr geeignet. Mit der Titrette können Sie routinemäßige Titrationen schnell, präzise und einfach durchführen.
  • Reibungslose Verwendung für außergewöhnlich präzise tropfenweise Titrationen
  • Verringert die Verschüttungsgefahr bei Ausgießtransfers
  • Eliminiert Fehler beim Ablesen des Meniskus
  • Wechselt automatisch zwischen Befüllen und Titrieren
  • Entspricht den Toleranzen für Klasse-A-Glasbüretten nach den ISO- und ASTM-Normen
  • Optionale RS-232-Schnittstelle zum direkten Datentransfer an einen PC
  • Für zahlreiche Anwendungen, etwa allgemeine Chemie, Abwasserbehandlung, die Analyse von Nahrungsmitteln/Getränken, industrielle Titrationen und umweltbezogene Arbeiten im Labor oder vor Ort
Bestellinformation
Kalibrierungszertifikat muss separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,06 %
ASTM E287, DIN EN ISO 385
50 ml
Leistungserklärung, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Gebrauchsanleitung, Modelle mit RS-232-Schnittstelle beinhalten Anschlusskabel und Software-CD
Digitale Flaschenaufsatzbürette
Glas
Umweltfeldforschung, Lebensmittel- oder Getränkeanalyse, allgemeine Chemie, industrielle Titrationen, Anwendungen zur Abwasserbehandlung
0,02 %
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten > 50 ml Kapazität