Learn More
BRAND™ nicht sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Deckeln
Passend für die gängigsten Rotoren und geeignet für Drehzahlen bis 30,000 RZB. BrandTech™ BRAND™ Nicht-sterile Mikrozentrifugenröhrchen sind besonders lichtdurchlässig und frei von Graten, Lufteinschlüssen und Schlieren. Flache Schnappverschlüsse aus Polypropylen dichten fest und auslaufsicher ab und lassen sich leicht wieder öffnen. Die einheitliche Wandstärke der Röhrchen gewährleistet gleichbleibende, wiederholbare Ergebnisse.
Marke:  BRAND™ 780505
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778218
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Passend für die gängigsten Rotoren. Kann bis zu 30,000 RZB (g) rotieren (10,000 x g für 0.5 ml, 20,000 x g für 1.5 ml, 30,000 x g für 1.5 ml und 2.0 ml mit Deckelverschluss bei 20 °C für 20 min.).
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen
  • Hochtransparente Röhren sind frei von Graten, Luftblasen und Streifen.
  • Kappen bilden eine dichte, leckfreie Versiegelung, die selbst mit Handschuhen leicht zu öffnen und flach ist und eine konstante Dicke für problemloses Einstechen aufweist.
  • Röhrchen haben gleichmäßige Wandstärke für konsistente, wiederholbare Ergebnisse.
  • Unterteilungen für ungefähre Volumenbestimmung.
  • Autoklavierbar bei 120 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285.
  • Deckelverschluss ist zertifiziert frei von Endotoxin, DNA, DNase und RNase.
  • Farbige Röhrchen vereinfachen die Probenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von Endotoxin, RNase, ATP und DNA
1.5 ml
Nicht enthalten
Unsteril
10.000 RZB
Autoklavierbar (bei 120 °C)
Mikrozentrifugenröhrchen
Klar
2000/Packung
Zentrifuge
Polypropylen
Nicht enthalten
Tube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ nicht sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Deckeln > Nicht steril; 1,5 ml; durchsichtig; ohne Deckel