Learn More
BRAND™ nicht sterile Mikrozentrifugenröhrchen mit Deckeln
Passend für die gängigsten Rotoren und geeignet für Drehzahlen bis 30,000 RZB. BrandTech™ BRAND™ Nicht-sterile Mikrozentrifugenröhrchen sind besonders lichtdurchlässig und frei von Graten, Lufteinschlüssen und Schlieren. Flache Schnappverschlüsse aus Polypropylen dichten fest und auslaufsicher ab und lassen sich leicht wieder öffnen. Die einheitliche Wandstärke der Röhrchen gewährleistet gleichbleibende, wiederholbare Ergebnisse.
Marke: BRAND™ 780522
Beschreibung
Passend für die gängigsten Rotoren. Kann bis zu 30,000 RZB (g) rotieren (10,000 x g für 0.5 ml, 20,000 x g für 1.5 ml, 30,000 x g für 1.5 ml und 2.0 ml mit Deckelverschluss bei 20 °C für 20 min.).- Hergestellt aus reinem Polypropylen
- Hochtransparente Röhren sind frei von Graten, Luftblasen und Streifen.
- Kappen bilden eine dichte, leckfreie Versiegelung, die selbst mit Handschuhen leicht zu öffnen und flach ist und eine konstante Dicke für problemloses Einstechen aufweist.
- Röhrchen haben gleichmäßige Wandstärke für konsistente, wiederholbare Ergebnisse.
- Unterteilungen für ungefähre Volumenbestimmung.
- Autoklavierbar bei 120 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285.
- Deckelverschluss ist zertifiziert frei von Endotoxin, DNA, DNase und RNase.
- Farbige Röhrchen vereinfachen die Probenidentifikation
Spezifikation
Endotoxin, RNase-, ATP- and DNA-free | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
20.000 RZB | |
Autoklavierbar (bei 120 °C) | |
Microcentrifuge Tube |
Blau | |
500/Packung | |
Zentrifuge | |
Polypropylen | |
Flacher Schnappverschluss | |
Tube |