Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ RNase-, DNase-, DNA-freie Mikrozentrifugenröhrchen
Hergestellt aus reinem Polypropylen. BIO-CERT™ RNase, DNase, DNA-freie Mikrozentrifugenröhrchen sind hochdurchscheinend und frei von Graten, Luftblasen und Streifen. Passen in die meisten gängigen Rotoren und können bei bis zu 30.000 RZB zentrifugiert werden. Die flachen Schnappverschlüsse bilden eine dichte, leckfreie, leicht zu öffnende Dichtung mit konstanter Dicke und lassen sich problemlos durchstechen.
Marke:  BRAND™ 780400
Artikelnummer. 10263821
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese aus reinem Polypropylen hergestellten, hochtransparenten Röhrchen sind frei von Graten, Luftblasen und Streifen.
  • Passen in die meisten gängigen Rotoren an und können bei bis zu 30.000 RZB (g) (10.000 x g für 0,5 ml; 20.000 x g für 1,5 ml; 30.000 x g für 1,5 und 2,0 ml mit Deckelverschluss bei 20 °C für 20 min) zentrifugiert werden.
  • Die Verschlüsse bilden eine dichte, auslaufsichere Dichtung, die leicht zu öffnen ist, selbst wenn Handschuhe getragen werden. Sie sind flach mit einer konstanten Dicke und lassen sich problemlos durchstechen.
  • Die Röhrchen haben eine gleichmäßige Wanddicke für konsistente, wiederholbare Ergebnisse.
  • Unterteilungen zur ungefähren Volumenbestimmung.
  • Autoklavierbar bei 120 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
  • BIO-CERT™ Sterile, Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-freie Mikrozentrifugenröhrchen sind für kritische Anwendungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Durchsichtig
Tube
1.5 ml
BIO-CERT™
20,000 RCF
Autoklavierbar
Polypropylen
Zentrifuge
Steril
Flacher Schnappverschluss
Microcentrifuge Tube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BIO-CERT™ RNase-, DNase-, DNA-freie Mikrozentrifugenröhrchen > BIO-CERT steril; 1,5 ml; durchsichtig; mit Deckel