Learn More
BRAND™ PCR-Kappenwerkzeug
Zur Verwendung mit An- und Abziehkappen auf einer PCR-Platte.
Marke: BRAND™ 781419
58.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Polyamid
- Zum Anbringen und Entfernen von Verschlusskappen an PCR-Platten
Spezifikation
PCR-Kappenwerkzeug | |
Anbringen und Entfernen von Verschlüssen an einer PCR-Platte | |
Polyamid |
Alle Platten mit Streifenkappen versiegelt | |
Deckel für PCR-Platten | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Kappenwerkzeug > Verschluss-Werkzeug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur