Learn More
BRAND™ EASYCAL 4.0, Kalibrier-Software (CD-ROM) Profivers. deutsch engl.franz.span.port.
Vereinfacht die mühsame Aufgabe, Volumenmessgeräte aus Glas und Kunststoff für die Handhabung von Flüssigkeiten nach ISO 9001- und GLP-Normen zu kalibrieren.
Marke: BRAND™ 708440
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die einfach zu befolgende Vorgehensweise wird Schritt für Schritt erläutert, und alle Berechnungen werden automatisch von der Software durchgeführt.
- Die Wiegewerte können manuell über die Software eingegeben oder direkt von der Waage über die serielle Schnittstelle importiert werden.
- Erstellt Berichte zur Dokumentation der Kalibrierungstests gemäß ISO 8655, ISO 4787 usw.
- Alle Prüfprotokolle können zur späteren Verwendung und Verfolgung der Geräteleistung in einer Datenbank gespeichert werden.
- Vereinfachte Dateneingabe
- Organisiert alle Prüfdaten.
- Umfasst Standardarbeitsanweisungen.
- Übersichtlich aufgezeichnete Prüfergebnisse
Spezifikation
Kalibrierungssoftware | |
Kalibrierung der Flüssigkeitshandhabung gemäß ISO 9001- und GLP-Standards | |
CD-ROM in englischer, französischer, deutscher, portugiesischer und spanischer Sprache |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ EASYCAL 4.0, Kalibrier-Software (CD-ROM) Profivers. deutsch engl.franz.span.port. > Produkttyp: Automatische Übertragung von Daten Easycal Software Kalibrierausrüstung-Set 3.0
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur