Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 with Peel Function
The BradyPrinter i7100 industrial thermal transfer benchtop printer is ideal for reliable high volume and accurate printing on sleeves, tags, labels, tapes, cable markers and more.
2208.09 CHF - 2406.09 CHF
Spezifikation
Produkttyp Printer Kit
Farbe Blue, Gray
Displaytyp Color LCD
Material Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Auflösung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Auflösung Preis Menge & Verfügbarkeit  
30242846
Unterlagen ansehen
Brady™
322876
300 dpi
2208.09 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30242845
Unterlagen ansehen
Brady™
322880
600 dpi
2406.09 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Print on the widest range of materials with confidence, including difficult to print materials
  • Peel configuration automatically peels labels from the liner
  • Prints ultra-sharp on labels as small as 4 mm with high accuracy
  • Designed to print thousands of labels per day, everyday
  • Easy-to-use touch screen interface to adjust printer settings quickly and easily
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BradyPrinter i7100 with Peel Function