Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100
The BradyPrinter i7100 industrial thermal transfer benchtop printer is ideal for reliable high volume and accurate printing on sleeves, tags, labels, tapes, cable markers and more.
2010.10 CHF - 2208.09 CHF
Spezifikation
Produkttyp Printer Kit
Farbe Blue, Gray
Displaytyp Color LCD
Material Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Auflösung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Auflösung Preis Menge & Verfügbarkeit  
30242840
Unterlagen ansehen
Brady™
322870
300 dpi
2010.10 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30242820
Unterlagen ansehen
Brady™
322873
600 dpi
2208.09 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Print on the widest range of materials with confidence, including difficult to print materials
  • Peel configuration automatically peels labels from the liner
  • Prints ultra-sharp on labels as small as 4 mm with high accuracy
  • Designed to print thousands of labels per day, everyday
  • Easy-to-use touch screen interface to adjust printer settings quickly and easily
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BradyPrinter i7100