Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketten
Brady™ BradyJet™ Polypropylen-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
110.00 CHF - 279.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Rolle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16190481
Unterlagen ansehen
Brady™
150028
1,75 x 1,5 in.
176.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130481
Unterlagen ansehen
Brady™
150022
1 x 1,5 in.
110.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16180481
Unterlagen ansehen
Brady™
150007
0,25 x 0,825 in.
203.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16170481
Unterlagen ansehen
Brady™
150016
0,6 x 1,3 in.
168.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120481
Unterlagen ansehen
Brady™
150025
1 x 1 in.
183.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16190471
Unterlagen ansehen
Brady™
150018
1 x 2 in.
140.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16180471
Unterlagen ansehen
Brady™
150019
1,5 x 0,75 in.
279.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16100481
Unterlagen ansehen
Brady™
150011
0,25 x 2 in.
169.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16170491
Unterlagen ansehen
Brady™
150024
0,5 x 2 in.
242.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16180491
Unterlagen ansehen
Brady™
150006
1 x 0,5 in.
202.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Rolle
Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen
Rechteck
-80 °C bis +70 °C
Acryl
Matt
Polypropylen
BradyJet™ J2000-Drucker
-112 bis +158 °F
1,88 in. Beschriftung