Learn More
Brady™ BradyJet™ Polypropylenetiketten
Brady™ BradyJet™ Polypropylen-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
Marke:  Brady™ 150019
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16180471
  • 279.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Acryl
Matt
Polypropylen
BradyJet™ J2000-Drucker
Rechteck
-80 °C bis +70 °C
1,88 in. Beschriftung
J20-136-7425J
Weiß
Rolle
Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen
1500/Rolle
-112 bis +158 °F
1,5 x 0,75 in.