Learn More
Brady™ BradyJet™ Laboretiketten mit Sekundäretikett
Brady™ BradyJet™ Laboretiketten mit Sekundäretikett eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
172.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Rolle |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16140481
|
Brady™
150023 |
0,375 x 1 in. | 1500/Rolle |
216.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16150481
|
Brady™
150033 |
0,5 x 1 in. | 1500/Rolle |
201.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16160491
|
Brady™
150020 |
0,5 x 1,5 in. | 1500/Rolle |
179.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16110481
|
Brady™
150005 |
0,375 x 1 in. | 2000/Rolle |
172.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16190491
|
Brady™
150015 |
0,75 x 1 in. | 2000/Rolle |
360.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
- Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
- Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
- Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Rolle | |
Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen | |
Rechteck | |
-80 °C bis +70 °C |
Acryl | |
Matt | |
Polypropylen | |
BradyJet™ J2000-Drucker | |
-112 bis +158 °F |