Learn More
Brady™ BradyJet™ Laboretiketten mit Sekundäretikett
Brady™ BradyJet™ Laboretiketten mit Sekundäretikett eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
Marke:  Brady™ 150005
158.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16110481
  • 172.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für vollfarbige Identifikations- und Barcode-Anwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen flüssigen Stickstoff, Autoklavierbedingungen und aggressive Chemikalien erforderlich ist
  • Mattweißes Polypropylen mit Acrylklebstoff ist druckbar
  • Eignet sich perfekt für Laboridentifikation wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser
  • Chemikalienbeständig, kältebeständig, hochtemperaturbeständig, niedrigtemperaturbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Acryl
Matt
Polypropylen
BradyJet™ J2000-Drucker
Rechteck
-80 °C bis +70 °C
1,88 in. Beschriftung
J20-152-7425J
Weiß
Rolle
Identifizierung von Labor und Gesundheitswesen
2000/Rolle
-112 bis +158 °F
0,375 x 1 in.