Learn More
Brady™ BK/YL WATCH OUT FOR 431,8 MM DIA
Verwenden Sie diese Schilder an wichtigen Stellen, um Gabelstaplerfahrer und andere Lagermitarbeiter daran zu erinnern, dass sie anhalten oder etablierte Wege einschlagen müssen, um potenzielle Gefahren oder Unfälle zu vermeiden.
Marke:  Brady™ 104501
Artikelnummer. 11741715
  • 110.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • ToughStripe Bodenmarkierungen bieten ein langlebiges Bodenmarkierungsband mit einem Hochleistungskleber
  • Das Schild zeigt AUF GABELHUBWAGEN ACHTEN (mit Picto- und Antirutschbereichen) an
  • Schwarz auf gelb
  • Durchmesser: 43.18 cm (17 in.)
  • B-534 Polyester – Oberfläche aus bedrucktem Polyester mit transparentem Polyester-Überlaminat, rutschfesten Bereichen und Klebstoff auf Gummibasis
  • Helle Farben und fettgedruckter Text sorgen für gute Sichtbarkeit wichtiger Hinweise
  • Entwickelt für raue Industrieumgebungen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Glanz
Je 1
ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder
431.80 mm
130 °F
0.01 Zoll
Rund
Deutsch
Bodenmarkierungsschild
B534FS 17 in. BK/YL WATCH OUT FOR FORKLIFT
Polyester
Dauerhafte Gummierung
17 Zoll
Zur Kommunikation wichtiger Sicherheits- und Warnmeldungen an Mitarbeiter
0 °F
-18 °C bis 54 °C
0 °F bis 130 °F
Auf Gabelstaplerwagen achten
Schwarz auf gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BK/YL WATCH OUT FOR 431,8 MM DIA > Polyester mit klaren, rutschfesten Bereichen; Durchm.: 43.18 cm (17 in.)