Learn More
Brady™ BK/YL WRNG FORKLIFT TRAFFIC 431,8
Verwenden Sie diese Schilder an wichtigen Stellen, um Gabelstaplerfahrer und andere Lagermitarbeiter daran zu erinnern, dass sie anhalten oder etablierte Wege einschlagen müssen, um potenzielle Gefahren oder Unfälle zu vermeiden.
Marke: Brady™ 104512
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ToughStripe Bodenmarkierungen bieten ein langlebiges Bodenmarkierungsband mit einem Hochleistungskleber
- Das Schild zeigt AUF GABELHUBWAGENVERKEHR ACHTEN (mit Picto- und Antirutschbereichen) an.
- Schwarz auf gelb
- Durchmesser: 43.18 cm (17 in.)
- B-534 Polyester – Oberfläche aus bedrucktem Polyester mit transparentem Polyester-Überlaminat, rutschfesten Bereichen und Klebstoff auf Gummibasis
- Helle Farben und fettgedruckter Text sorgen für gute Sichtbarkeit wichtiger Hinweise
- Entwickelt für raue Industrieumgebungen
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Glanz | |
Je 1 | |
ToughStripe – vorgedruckte Bodenschilder | |
431.80 mm | |
130 °F | |
0.01 Zoll | |
Rund | |
Deutsch | |
Bodenmarkierungsschild |
B534FS 17 in. BLK/YEL WRNG FORKLIFT TRAFFIC | |
Polyester | |
Dauerhafte Gummierung | |
17 Zoll | |
Zur Kommunikation wichtiger Sicherheits- und Warnmeldungen an Mitarbeiter | |
0 °F | |
-18 °C bis 54 °C | |
0 °F bis 130 °F | |
Warnung Gabelstapler | |
Schwarz auf gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BK/YL WRNG FORKLIFT TRAFFIC 431,8 > Polyester mit klaren, rutschfesten Bereichen; Durchm.: 43.18 cm (17 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur