Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile
ToughStripe™ Bodenpfeile sind extrem haltbare, gestanzte Bodenmarkierungsformen aus robustem Polyester mit ultrafestem Kleber, die selbst dem Staplerverkehr standhalten.
Marke:  Brady™ 104424
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11717094
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Polyester
Dauerhafte Gummierung
Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen
254 mm
0 °F
4 in.
-18 °C bis 54 °C
0 °F bis 129 °F
Arrow
Rot
Hoher Glanz
100/Packung
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
10 in.
129 °F
2 mil
101.6 mm
Arrow
101,60 x 254 mm
Bodenpfeile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile > Rot; 101 X 254 mm (4 x 10 Zoll)