Learn More
Brady™ Kreisförmige Thermotransferetiketten für Fläschchendeckel
Thermodruck-Rundetiketten aus Nylongewebe (B-499) für Flaschenoberseiten sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
227.00 CHF - 342.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10179572
Unterlagen ansehen
Brady™
062376
0,5 in. 1.27 cm
342.00 CHF
1 Rollen
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11800725
Unterlagen ansehen
Brady™
062375
0,375 in. 0.952 cm
227.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • Arbeitstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL
Weiß
Etikett
Thermotransferdrucker-Etikett
Laboridentifikation, Fläschchenverschlüsse
90 °C
194 °F
Acryl, Permanent
Matt
Nylongewebe
Unsteril
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
3000/Packung
0,0065 in.