Learn More
Brady™ Kreisförmige Thermotransferetiketten für Fläschchendeckel
Thermodruck-Rundetiketten aus Nylongewebe (B-499) für Flaschenoberseiten sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke: Brady™ 062375
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Arbeitstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C)
Spezifikation
Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Unsteril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker | |
3000/Packung | |
0,0065 in. | |
0.952 cm |
THT-143-499-3 | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Laboridentifikation, Fläschchenverschlüsse | |
90 °C | |
194 °F | |
0,375 in. |