Learn More
Brady™ Universal-Etiketten für Thermodrucker
Thermal Transfer Allzwecketiketten sind Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499), die sich aufgrund ihrer hohen Biegsamkeit auch für stark gewölbte Oberflächen wie Draht und Kabel eignen.
325.00 CHF - 405.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS, Pass 2002/95/EG |
Beschreibung | Oberflächenmontage |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11870615
|
Brady™
062368 |
0,75 in. | 38,10 mm | 1,5 in. |
325.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10292943
|
Brady™
062370 |
1 in. | 25,4 mm | 2 in. |
405.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Mattes, Polyamid-beschichtetes Nylonstoffmaterial mit permanentem Acrylklebemittel, das durch Thermotransfer bedruckbar ist
- Für den Gebrauch innen empfohlen
- RoHS-konform gemäß 2005/618/EC MCV Zusatz zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EC, UL-genehmigt, CSA-akzeptiert
- Gebrauchstemperatur von -40 bis 90 °C (-40 bis 193 °F )
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Oberflächenmontage | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Serie, THT 3 in. Kerndrucker | |
1 | |
Rechteck | |
-40 bis +90 °C | |
0,165 mm |
UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS, Pass 2002/95/EG | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Flaschen, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Laboridentifikation, Petrischale | |
Rolle mit 3000 Etiketten | |
3000/Packung | |
-40 bis +194 °F | |
0,0065 in. |