Learn More
Brady™ Universal-Etiketten für Thermodrucker
Thermal Transfer Allzwecketiketten sind Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499), die sich aufgrund ihrer hohen Biegsamkeit auch für stark gewölbte Oberflächen wie Draht und Kabel eignen.
Marke:  Brady™ 062370
375.25 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10292943
  • 405.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mattes, Polyamid-beschichtetes Nylonstoffmaterial mit permanentem Acrylklebemittel, das durch Thermotransfer bedruckbar ist
  • Für den Gebrauch innen empfohlen
  • RoHS-konform gemäß 2005/618/EC MCV Zusatz zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EC, UL-genehmigt, CSA-akzeptiert
  • Gebrauchstemperatur von -40 bis 90 °C (-40 bis 193 °F )
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Oberflächenmontage
Weiß
Etikett
Thermotransfer
Unsteril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Serie, THT 3 in. Kerndrucker
1
Rechteck
-40 bis +90 °C
0,165 mm
1 x 2 in.
50,8 mm
25,4 mm
UL, UL969, CSA, C22.2 Nr.0.15-95, DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS, Konform mit 2002/95/EG
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Nylongewebe
Thermotransferdrucker-Etikett
Flaschen, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Laboridentifikation, Petrischale
Rolle mit 3000 Etiketten
3000/Packung
-40 bis +194 °F
0,0065 in.
28,58 mm
2 in.
1 in.