Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Laboretiketten aus Polyester
Selbstlaminierende Laboretiketten aus Polyester (B-461) bestehen aus einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
167.00 CHF - 321.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
---|---|
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Produkttyp | Laborbeschriftung |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13553330
|
Brady™
143013 |
1 in. | 2,6 in. |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15149452
|
Brady™
143012 |
2,1 in. | 0,5 in. |
167.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13543330
|
Brady™
143014 |
1,6 in. | 0,6 in. |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
Acryl, Permanent | |
Polyester | |
Unsteril | |
1500/Packung |
Matt | |
Laborbeschriftung | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern | |
0,0019 in. |