Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Laboretiketten aus Polyester
GREENER_CHOICE
Selbstlaminierende Laboretiketten aus Polyester (B-461) bestehen aus einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
Marke:  Brady™ 143013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13553330
  • 321.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
B33-276-461
Acryl, Permanent
Matt
Laborbeschriftung
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
27.94 mm
1500/Packung
-196 °C° bis 110 °C
0.048 mm
2,6 in.
25.40 mm
2.54 cm
Selbstlaminierende Polyesteretiketten für den BBP33 Drucker
Weiß, Durchsichtig
Polyester
Unsteril
BBP™33-Etikettendrucker
2
LabelMark, MarkWare
0,0019 in.
1 x 2,625 in.
66,68 mm
1 in.