Learn More
Brady™ Polyester-Etikettenkartuschen für BMP™21-PLUS und BMP™21-LAB Drucker
Für den Einsatz mit BMP™21-PLUS und BMP™21-LAB Druckern
Marke: Brady™ 110897
Beschreibung
- Für die Markierung glatter Oberfläche im Innenbereich
- Aus weißem oder transparentem, selbstlaminierendem Polyestermaterial
- Glänzende Oberfläche und permanenter Acrylklebstoff
- M21-250-423, M21-250-430 und M21-250-430-WT-CL sind nur mit dem BMP™21-PLUS Druckern kompatibel
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Kompensationskontrollen, Aufrüstungskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, allgemeine Identifikation, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Stanzmikroverbindung, Ausgangs- oder Buchsenkennzeichnung, Anschluss, Anschlusskennzeichnung auf Stecktafel, Schild, Typenschilder, IT-Ausrüstung
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815)
Spezifikation
Etiketten-Patrone | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
21 ft. | |
6,4 m | |
6,4 cm | |
21 x 0,5 x 21 ft. (6,4 m x 12,7 x 6,4 cm) | |
Oberflächenmontage | |
Patrone, Etikett | |
AGA, CSA, Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815), UL | |
1 Rolle |
Weiß | |
Polyester | |
0,5 in. | |
12,70 mm | |
0,076 mm | |
Acryl | |
Glänzend | |
-70°C bis +110°C | |
Asset Tracking, Barcoding, Komponenten-ID, Geräte-ID, Allgemeine ID, Allgemeine ID, Standort-ID, Steckdosen- oder Buchsen-ID, Patchpanel, Patchpanel-ID-Port, Schild, Typenschilder, Draht- und Kabelkennzeichnung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Polyester-Etikettenkartuschen für BMP™21-PLUS und BMP™21-LAB Drucker > Für BMP21-LAB/BMP21-PLUS Drucker; B-423 Polyester; Schwarz auf Weiß; Breite: 12,70mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur