Learn More
Brady™ MINI CABLE LOCKOUT W/ NYLON CABLE
Die Mini-Kabelsperre mit einem 8 Fuß-Nylonkabel eignet sich ideal für die Verwendung mit Trennschaltern und kleinen Absperrventilen.
Marke:  Brady™ 051442
Artikelnummer. 11711875
  • 94.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Die Mini-Kabelverriegelungen sind äußerst kompakt und transportabel; die Kabel werden innen gesichert.
  • Über den automatischen Wickelmechanismus per Tastendruck wird das Kabel eingezogen und festgeklemmt, ohne dass es durchhängt.
  • Das Gerät wird mit einer nicht leitenden Kabelbefestigung aus Nylon geliefert.
  • Hervorragende chemische, korrosions- und temperaturbeständige Eigenschaften
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Kabelsperrvorrichtung
Nylon
1.75 Zoll
4 in.
Zum Verriegeln mehrerer Trennschalter, Ventile, mit einer Sperrvorrichtung
Je 1
0° bis 250 °C
Rot
OSHA 1910,147
4,44 cm
10 cm
Trennschalter
−20 °F bis +120 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ MINI CABLE LOCKOUT W/ NYLON CABLE > Mini-Kabelschloss; einziehbares 8 m langes Stahlkabel