Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Hervorragende Leistung bei kaltem Wetter
Marke:  Brady™ 060921
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10674343
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Freezerbondz Polyester oder Nylongewebe hergestellt
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Ideal für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
  • Für die Verwendung auf Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen und für Kennzeichnungsaufgaben im Labor
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Glatte Oberfläche mit matter Beschichtung
  • Kompatibel mit LABXPERT Druckern
Spezifikation
Spezifikation
UL, RoHS 2002/95/EC
Dauerhaftes Acryl
Matt
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss
225/Packung
-40 bis +90 °C
0,3 in.
0.9 cm
Oberflächenmontage
Schwarz, Orange
Nylongewebe
1
Rund
0.165 mm
0,3 in.
9.53 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten > X-82-499-OR-BK; Nylongewebe; 0.375 Zoll B x 0.375 Zoll H (9.530 mm x 9.530 mm); orange; 300/Kartusche