Learn More
Brady™ Etiketten für BMP™21 Tragbare Drucker, ID PAL™ und LABPAL™ Drucker
Zur allgemeinen Bestimmung, Laboridentifikation und Plattenidentifizierung
58.97 CHF - 116.48 CHF
Spezifikation
Ausführung | Matt |
---|---|
Produkttyp | Druckeretiketten |
Menge | Je 1 |
Länge (metrisch) | 6,4 m |
Breite (angloamerikanisch) | 21 ft. (2,01 m) |
Produktcode | Marke | HeightEnglish | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | HeightEnglish | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15318982
|
Brady™
121016 |
116.48 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
15308982
|
Brady™
121015 |
58.97 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
Zur allgemeinen Identifizierung, Laborkennzeichnung, Plattenidentifizierung und Platte
- Aus B-7425-Polypropylen oder B-595-Vinylfilm mit druckempfindlichem, dauerhaftem Klebemittel
- Lieferbar in verschiedenen Farben
Compliance
Entspricht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
Matt | |
Je 1 | |
21 ft. (2,01 m) |
Druckeretiketten | |
6,4 m |