Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-595) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
Marke:  Brady™ 131582
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15193349
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebig und schrumpfarm mit ultrafestem Kleber
  • Wird auf Oberflächen wie Rohren, Wänden, Türen, Platten, Regalen, Behältern und Geräten verwendet
  • Bietet Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Etikettierer-Kassette
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker
Je 1
7,62 m x 25,4 mm
0.102 mm
7.62 m
25,4 mm
BMP41/BMP51/BMP53 Etikettendrucker-Band
Weiß, Schwarz
Vinyl (B-595)
Gefrierschrank
1
25 ft x 1 in.
-40 bis +82 °C
25 ft. (2,01 m)
1 in.
7.62 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-595) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker > Schwarz auf Weiß