Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-595) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
Marke:  Brady™ 131598
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15153359
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebig und schrumpfarm mit ultrafestem Kleber
  • Wird auf Oberflächen wie Rohren, Wänden, Türen, Platten, Regalen, Behältern und Geräten verwendet
  • Bietet Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Weiß, Grün
Etikettierer-Kassette
Je 1
7,62 m x 25,4 mm
1 in.
7.62 m
Vinyl (B-595)
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker
25 ft x 1 in.
25 ft. (2,01 m)
25,4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-595) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker > Weiß auf grün