Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-595) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
Marke: Brady™ 131594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Langlebig und schrumpfarm mit ultrafestem Kleber
- Wird auf Oberflächen wie Rohren, Wänden, Türen, Platten, Regalen, Behältern und Geräten verwendet
- Bietet Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel
Specifications
Weiß, Blau | |
Etikettierer-Kassette | |
Je 1 | |
7,62 m x 25,4 mm | |
1 in. | |
7.62 m |
Vinyl (B-595) | |
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker | |
25 ft x 1 in. | |
25 ft. (2,01 m) | |
25,4 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-595) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker > Weiß auf blau
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction